missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

p67phox/NOXA2 Antibody, Alexa Fluor™ 700, Novus Biologicals™

Código de producto. 18053037 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18053037 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18053037 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP297097AF700

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

p67phox/NOXA2 Polyclonal specifically detects p67phox/NOXA2 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno p67phox/NOXA2
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clasificación Polyclonal
Conjugado Alexa Fluor 700
Dilución Western Blot, ELISA
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen autosomal 2, NADPH oxidase activator 2, NCF-2, neutrophil cytosol factor 2, neutrophil cytosolic factor 2, neutrophil cytosolic factor 2 (65kD, chronic granulomatous disease, autosomal2), NOXA2FLJ93058, p67phox, p67-phox
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with purified, recombinant p67phox/NOXA2 (AAH01606.1; Met1-Val526).
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4688
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.