missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

p66 alpha Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. p-200044867 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
25 μL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
25 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18414861 25 μL 25 microlitros
18296116 0.1 mL 0.10 ml
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18414861

Marca: Novus Biologicals NBP18735925ul

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 2 publications

p66 alpha Polyclonal specifically detects p66 alpha in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Paraffin, Chromatin Immunoprecipitation (ChIP).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno p66 alpha
Aplicaciones ChIP Assay, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.1mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 0.04-0.4 ug/mL, Immunohistochemistry 1:20 - 1:50, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 0.25-2 ug/mL, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Paraffin 1:20 - 1:50, Chromatin Immunoprecipitation (ChIP)
Formulación PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
N.º de referencia del gen Q86YP4
Alias de gen FLJ20085, FLJ21017, GATA zinc finger domain containing 2A, GATA zinc finger domain-containing protein 2A, Hp66alpha, p66 alpha, p66alpha, transcriptional repressor p66-alpha
Símbolos de los genes GATAD2A
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:RRKLAFRSGEARDWSNGAVLQASSQLSRGSATTPRGVLHTFSPSPKLQNSASATALVSRTGRHSERTVSAGKGSATSNWKKTPLSTGGTLAFVSPSLAVHKSSSAVDRQREYLLDMIPPRSIP
Peso molecular del antígeno 68 kDa
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 25 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 54815
Especificidad de la prueba Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.