missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

p66 alpha Antibody, DyLight 594, Novus Biologicals™

Código de producto. 18583192 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18583192 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18583192

Marca: Novus Biologicals NBP298801DL594

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

p66 alpha Polyclonal antibody specifically detects p66 alpha in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno p66 alpha
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 594
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen FLJ20085, FLJ21017, GATA zinc finger domain containing 2A, GATA zinc finger domain-containing protein 2A, Hp66alpha, p66 alpha, p66alpha, transcriptional repressor p66-alpha
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the C-terminus of the Human p66 alpha.
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 54815
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.