missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

p63/TP73L Antibody (TP63/2428), DyLight 594, Novus Biologicals™

Código de producto. 18584352 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
:
100 μg; DyLight 594
Código de producto.
18584352 100 μg; DyLight 594
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18584352

Marca: Novus Biologicals NBP308736DL594

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

p63/TP73L Monoclonal antibody specifically detects p63/TP73L in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno p63/TP73L
Aplicaciones Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
Clasificación Monoclonal
Clon TP63/2428
Conjugado DyLight 594
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen amplified in squamous cell carcinoma, Chronic μgcerative stomatitis protein, CUSP, EEC3B(p51B), Keratinocyte transcription factor KET, KETRHS, LMS, OFC8SHFM4TP73LNBP, p40, p51tumor protein p53-like, p53CP, P63, p63AIS, p73H, P73L, p73LB(p51A), TP53CP, TP53L, Transformation-related protein 63, tumor protein 63, tumor protein p53-competing protein, tumor protein p63, tumor protein p63 deltaN isoform delta, Tumor protein p73-like
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant full-length human p63/TP73L protein (Uniprot: Q9H3D4 )
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, Cancer, Cellular Markers, Hypoxia, Stem Cell Markers, Tumor Suppressors
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8626
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.