missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

p63/TP73L Antibody (TP63/11), DyLight 755, Novus Biologicals™

Código de producto. 18569822 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18569822 100 μg 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18569822 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP308667IR

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

p63/TP73L Monoclonal antibody specifically detects p63/TP73L in Human, Mouse samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno p63/TP73L
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon TP63/11
Conjugado DyLight 755
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen amplified in squamous cell carcinoma, Chronic μgcerative stomatitis protein, CUSP, EEC3B(p51B), Keratinocyte transcription factor KET, KETRHS, LMS, OFC8SHFM4TP73LNBP, p40, p51tumor protein p53-like, p53CP, P63, p63AIS, p73H, P73L, p73LB(p51A), TP53CP, TP53L, Transformation-related protein 63, tumor protein 63, tumor protein p53-competing protein, tumor protein p63, tumor protein p63 deltaN isoform delta, Tumor protein p73-like
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant full-length human p63/TP73L protein (Uniprot: Q9H3D4)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, Cancer, Cellular Markers, Hypoxia, Stem Cell Markers, Tumor Suppressors
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8626
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.