missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

p62/SQSTM1 Antibody, PE, Novus Biologicals™

Código de producto. 30037290 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30037290 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30037290 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP149955PE

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

p62/SQSTM1 Polyclonal antibody specifically detects p62/SQSTM1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno p62/SQSTM1
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado PE
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación PBS
Alias de gen A170, Autophagy Receptor P62, DMRV, EBI3-associated protein of 60 kDa, EBI3-associated protein p60, EBIAP, FTDALS3, NADGP, ORCA, OSIL, oxidative stress induced like, p60PDB3, p62, p62B, Paget disease of bone 3, PDB3, phosphotyrosine independent ligand for the Lck SH2 domain p62, Phosphotyrosine-independent ligand for the Lck SH2 domain of 62 kDa, sequestosome 1, sequestosome-1, Ubiquitin-binding protein p62, ZIP3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno The immunogen for this product maps to a region between residue 375 and 425 of human p62/SQSTM1 using the numbering given in entry NP_003891.1 (GeneID 8878).
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Cancer, Chromatin Modifiers, Chromatin Research, DNA Methyltransferases, Epigenetics, Innate Immunity, Tumor Suppressors
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8878
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.