missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

p62/SQSTM1 Antibody (2533B) - BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. p-200060808 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mg
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.03 miligramo
0.10 miligramo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18663470 0.1 mg 0.10 miligramo
18674839 0.025 mg 0.03 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18663470 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP292995

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

p62/SQSTM1 Monoclonal antibody specifically detects p62/SQSTM1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Simple Western, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Gene Knock-Out
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno p62/SQSTM1
Aplicaciones Western Blot, Simple Western, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon 2533B
Concentración 1.0 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1 μg/ml, Simple Western 20 μg/ml, Immunohistochemistry 8-25 μg/ml, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 8-25 μg/ml, Immunohistochemistry-Paraffin 8-25 μg/ml, Knockout Validated
Formulación PBS
Alias de gen A170, Autophagy Receptor P62, DMRV, EBI3-associated protein of 60 kDa, EBI3-associated protein p60, EBIAP, FTDALS3, NADGP, ORCA, OSIL, oxidative stress induced like, p60PDB3, p62, p62B, Paget disease of bone 3, PDB3, phosphotyrosine independent ligand for the Lck SH2 domain p62, Phosphotyrosine-independent ligand for the Lck SH2 domain of 62 kDa, sequestosome 1, sequestosome-1, Ubiquitin-binding protein p62, ZIP3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Partial recombinant human p62/SQSTM1 protein produced in E. coli (amino acids 368-440) [UniProt Q13501]
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Cancer, Chromatin Modifiers, Chromatin Research, DNA Methyltransferases, Epigenetics, Innate Immunity, Tumor Suppressors
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8878
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.