Descripción
p57 Kip2 Polyclonal antibody specifically detects p57 Kip2 in Human samples. It is validated for Immunoprecipitation, Western Blot (Negative)
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | p57 Kip2 |
| Aplicaciones | Immunoprecipitation, Western Blot (Negative) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 1.0 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Immunoprecipitation 2-5 μg/mg lysate, Western Blot (Negative) |
| Formulación | Tris-Citrate/Phosphate (pH 7.0 - 8.0) |
| N.º de referencia del gen | NP_000067.1 |
| Alias de gen | Beckwith-Wiedemann syndrome, BWS, cyclin-dependent kinase inhibitor 1C, cyclin-dependent kinase inhibitor 1C (p57, Kip2), Cyclin-dependent kinase inhibitor p57, KIP2BWCR, p57, p57Kip2, WBS |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Mostrar más |