missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
p57 Kip2 Monoclonal antibody specifically detects p57 Kip2 in Human, Mouse samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | p57 Kip2 |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | KIP2/7187 |
| Conjugado | PerCP |
| Formulación | PBS |
| Alias de gen | Beckwith-Wiedemann syndrome, BWS, cyclin-dependent kinase inhibitor 1C, cyclin-dependent kinase inhibitor 1C (p57, Kip2), Cyclin-dependent kinase inhibitor p57, KIP2BWCR, p57, p57Kip2, WBS |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | Recombinant full-length human p57 Kip2 protein |
| Método de purificación | Protein A or G purified |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?