Learn More
p53 Tumor Suppressor Protein Mouse, Clone: PCRP-TP53-2A10, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
199.00€ - 554.40€
Especificaciones
| Antígeno | p53 Tumor Suppressor Protein |
|---|---|
| Clon | PCRP-TP53-2A10 |
| Concentración | 200μg/mL |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
15901008
|
EnquireBio
7157-MSM14-P0 |
20 μg | |||||||
|
15911008
|
EnquireBio
7157-MSM14-P1 |
100 μg |
554.40€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
| p53 Tumor Suppressor Protein | |
| 200μg/mL | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| 10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide. | |
| Recombinant full-length human TP53 protein | |
| Primary | |
| Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. | |
| 53kDa |
| PCRP-TP53-2A10 | |
| Immunohistochemistry | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| 7157 | |
| IgG2b | |
| Protein A/G purified from Bioreactor concentrate. | |
| Nuclear | |
| HeLa cells. Colorectal or Ovarian Carcinoma. |