Learn More
p53 Tumor Suppressor Protein Mouse, Clone: PCRP-TP53-2A10, enQuireBio™
Código de producto. 15911008
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
20 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
20 microgramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15911008 100 μg 100 microgramos
15901008 20 μg 20 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15911008 Proveedor EnquireBio N.º de proveedor 7157MSM14P1
Mouse Monoclonal Antibody
Especificaciones
Antígeno p53 Tumor Suppressor Protein
Aplicaciones Immunohistochemistry
Localización celular Nuclear
Clasificación Monoclonal
Clon PCRP-TP53-2A10
Concentración 200μg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación 10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide.
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant full-length human TP53 protein
Peso molecular del antígeno 53kDa
Control positivo HeLa cells. Colorectal or Ovarian Carcinoma.
Método de purificación Protein A/G purified from Bioreactor concentrate.
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7157
Contenido y almacenamiento Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.
Isotype IgG2b