missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

p53 Antibody (TP53/8183R), DyLight 550, Novus Biologicals™

Produktkod. 18588627 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Cantidad:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Cantidad unitSize
18588627 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18588627 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP324176R

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Rabbit Monoclonal Antibody

p53 Monoclonal antibody specifically detects p53 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antígeno p53
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon TP53/8183R
Conjugado DyLight 550
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen Antigen NY-CO-13, FLJ92943, LFS1TRP53, p53, p53 tumor suppressor, P53cellular tumor antigen p53, Phosphoprotein p53, transformation-related protein 53, tumor protein p53, Tumor suppressor p53
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant human full-length p53 protein
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, Cancer, Cell Cycle and Replication, Cellular Markers, Checkpoint signaling, Core ESC Like Genes, DNA Double Strand Break Repair, DNA Repair, HIF Target Genes, Hypoxia, Neuroscience, Neurotransmission, p53 Pathway, Phospho Specific, Stem Cell Markers, Transcription Factors and Regulators, Tumor Suppressors
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7157
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG κ
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.