missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

p53 Antibody (rTP53/8993), DyLight 594, Novus Biologicals™

Código de producto. 18569108 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18569108 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18569108 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP324175DL594

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

p53 Monoclonal antibody specifically detects p53 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno p53
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon rTP53/8993
Conjugado DyLight 594
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen Antigen NY-CO-13, FLJ92943, LFS1TRP53, p53, p53 tumor suppressor, P53cellular tumor antigen p53, Phosphoprotein p53, transformation-related protein 53, tumor protein p53, Tumor suppressor p53
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human full-length p53 protein
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, Cancer, Cell Cycle and Replication, Cellular Markers, Checkpoint signaling, Core ESC Like Genes, DNA Double Strand Break Repair, DNA Repair, HIF Target Genes, Hypoxia, Neuroscience, Neurotransmission, p53 Pathway, Phospho Specific, Stem Cell Markers, Transcription Factors and Regulators, Tumor Suppressors
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7157
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.