missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

p53 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18025614 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18025614 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18025614

Marca: Novus Biologicals NB200171

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

p53 Polyclonal specifically detects p53 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Paraffin, Chromatin Immunoprecipitation Sequencing, Knockdown Validated.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno p53
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 1.0 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:5000-1:25000, Flow Cytometry 1.5 ug/10^6 cells in 150 ul, Immunohistochemistry 1:1000 - 1:5000, Immunoprecipitation 2 - 5 ug/mg lysate, Immunohistochemistry-Paraffin 1:1000 - 1:5000, Chromatin Immunoprecipitation Sequencing, Knockdown Validated
Formulación Tris-Citrate/Phosphate (pH 7.0 - 8.0) with 0.09% Sodium Azide
N.º de referencia del gen P04637
Alias de gen Antigen NY-CO-13, FLJ92943, LFS1TRP53, p53, p53 tumor suppressor, P53cellular tumor antigen p53, Phosphoprotein p53, transformation-related protein 53, tumor protein p53, Tumor suppressor p53
Símbolos de los genes TP53
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno The immunogen this antibody was made to, maps to a region between residues 50-100 of human tumor protein p53 using the SwissProt entry P04637 (GeneID 7157).
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, Cancer, Cell Cycle and Replication, Core ESC Like Genes, DNA Double Strand Break Repair, DNA Repair, Hypoxia, p53 Pathway, Stem Cell Markers, Transcription Factors and Regulators, Tumor Suppressors
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7157
Especificidad de la prueba This is specific for human p53. Human. The antibody is not likely to react with the mouse ortholog owing to divergence of sequence at the site to which the epitope maps.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C. Do not freeze.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.