missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

P4HA2 Antibody, Alexa Fluor™ 750, Novus Biologicals™

Código de producto. 18583343 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
:
0.1 mL; Alexa Fluor 750
Código de producto.
18583343 0.1 mL; Alexa Fluor 750
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18583343

Marca: Novus Biologicals NBP299486AF750

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

P4HA2 Polyclonal antibody specifically detects P4HA2 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno P4HA2
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Alexa Fluor 750
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen 2-oxoglutarate-4-dioxygenase subunit alpha-2, 4-PH alpha 2, 4-PH alpha-2, alpha polypeptide II, collagen prolyl 4-hydroxylase alpha(II), C-P4Halpha(II), EC 1.14.11.2, Procollagen-proline, procollagen-proline, 2-oxoglutarate 4-dioxygenase (proline 4-hydroxylase), prolyl 4-hydroxylase subunit alpha-2, prolyl 4-hydroxylase, alpha polypeptide II
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the center region of the Human P4HA2.
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8974
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.