missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

p41 Flagellin Antibody (6802), DyLight 350, Novus Biologicals™

Código de producto. 18537375 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18537375 100 μg 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18537375

Marca: Novus Biologicals NBP308849UV

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

p41 Flagellin Monoclonal antibody specifically detects p41 Flagellin in Bacteria samples. It is validated for ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno p41 Flagellin
Aplicaciones ELISA, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon 6802
Conjugado DyLight 350
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen 41 kDa antigen, fla, Flagellar filament 41 kDa core protein, Flagellin, p41
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno A crude sonicate of Borrelia spirochetes
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 46847386
Especies diana Bacteria
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.