missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

p40/deltaNp63 Antibody (P40/8225R), Janelia Fluor™ 549, Novus Biologicals™

Código de producto. 18553428 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18553428 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18553428 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP320793JF549

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

p40/deltaNp63 Monoclonal antibody specifically detects p40/deltaNp63 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno p40/deltaNp63
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon P40/8225R
Conjugado Janelia Fluor 549
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen AIS, amplified in squamous cell carcinoma, B(p51A), B(p51B), Chronic μgcerative stomatitis protein, EEC3, Keratinocyte transcription factor KET, KET, LMS, OFC8, p53CP, SHFM4, TP53CP, TP53L, TP63, TP73L, Transformation-related protein 63, tumor protein p53-competing protein
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fragment (around aa1-200) of human p40/deltaNp63 protein (exact sequence is proprietary)
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8626
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.