missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

p38 beta/MAPK11 Antibody (E13-Q), Novus Biologicals™

Código de producto. 18626678 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 μg
Tamaño de la unidad:
50 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18626678 50 μg 50 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18626678 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP308206

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

p38 beta/MAPK11 Monoclonal antibody specifically detects p38 beta/MAPK11 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunoprecipitation
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno p38 beta/MAPK11
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunofluorescence, Immunoprecipitation
Clasificación Monoclonal
Clon E13-Q
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:1000, ELISA 1:10000-1:20000, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunoprecipitation
Formulación 20 mM Tris-HCl, pH 8.0, 10 mg/ml BSA
Alias de gen EC 2.7.11, EC 2.7.11.24, MAP kinase 11, MAP kinase p38 beta, MAPK 11, mitogen-activated protein kinase 11, Mitogen-activated protein kinase p38 beta, mitogen-activated protein kinase p38-2, p38b, p38Beta, P38BETA2, PRKM11, SAPK2B, SAPK2p38-2P38B, Stress-activated protein kinase 2, stress-activated protein kinase-2, stress-activated protein kinase-2b
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Peptide derived from the C-terminus of human p38 beta/MAPK11 sequence. Antibody recognizes the epitope located between Glu352 - Glu363.
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 50 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Breast Cancer, Cancer, Protein Kinase
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5600
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.