Learn More
p38 beta/MAPK11 Antibody (1F9), Novus Biologicals™
Código de producto. 18369458 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.01 miligramo
18369458 0.1 mg 0.01 miligramo
1 options
Código de producto. 18369458
Marca: Novus Biologicals H00005600M03
Mouse Monoclonal Antibody
p38 beta/MAPK11 Monoclonal antibody specifically detects p38 beta/MAPK11 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, KnockDown
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno p38 beta/MAPK11
Aplicaciones Western Blot, ELISA, KnockDown
Clasificación Monoclonal
Clon 1F9
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500, ELISA, Knockdown Validated
Formulación In 1x PBS, pH 7.4
N.º de referencia del gen AAH27933
Alias de gen EC 2.7.11, EC 2.7.11.24, MAP kinase 11, MAP kinase p38 beta, MAPK 11, mitogen-activated protein kinase 11, Mitogen-activated protein kinase p38 beta, mitogen-activated protein kinase p38-2, p38b, p38Beta, P38BETA2, PRKM11, SAPK2B, SAPK2p38-2P38B, Stress-activated protein kinase 2, stress-activated protein kinase-2, stress-activated protein kinase-2b
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno MAPK11 (AAH27933, 255 a.a. ~ 364 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. ARTYIQSLPPMPQKDLSSIFRGANPLAIDLLGRMLVLDSDQRVSAAEALAHAYFSQYHDPEDEPEAEPYDESVEAKERTLEEWKELTYQEVLSFKPPEPPKPPGSLEIEQ
Método de purificación IgG purified
Cantidad 0.1 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Breast Cancer, Cancer, Protein Kinase
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5600
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG2a κ