missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

p38 alpha Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18006024 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18006024 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18006024

Marca: Novus Biologicals NBP219662

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

p38 alpha Polyclonal antibody specifically detects p38 alpha in Human, Mouse, Rat, Canine samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoassay.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno p38
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.64mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:3000, Immunohistochemistry 1:100-1:1000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:100-1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:100-1:1000, Knockout Validated
Formulación PBS, 1% BSA, 20% Glycerol (pH7) with 0.025% Proclin 300
N.º de referencia del gen Q16539
Alias de gen CSAID-binding protein, Csaids binding protein, CSBP, CSBP1MAX-interacting protein 2, CSBP2, CSPB1, cytokine suppressive inflammatory drug binding protein, Cytokine suppressive inflammatory drug-binding protein, EC 2.7.11, EC 2.7.11.24, EXIP, MAP kinase 14, MAP kinase MXI2, MAP kinase p38 alpha, MAPK 14, mitogen-activated protein kinase 14, Mitogen-activated protein kinase p38 alpha, Mxi2, p38, p38 MAP kinase, p38 mitogen activated protein kinase, p38ALPHA, p38alpha Exip, PRKM14, PRKM15, RK, SAPK2A, stress-activated protein kinase 2A
Símbolos de los genes MAPK14
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Full length human p38 MAPK Recombinant protein.
Peso molecular del antígeno 41 kDa
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cell Cycle and Replication, Immunology, Innate Immunity, MAP Kinase Signaling, Protein Kinase, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1432
Especificidad de la prueba Human. Species reactivity based on sequence identity:Bovine (100%), Chimpanzee (100%).
Especies diana Canine, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Aliquot and store at -20C or -80C. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.