Learn More
P2Y13/P2RY13/GPR86 Antibody (S02-3I1), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
435.00€ - 645.00€
Especificaciones
| Antígeno | P2Y13/P2RY13/GPR86 |
|---|---|
| Clon | S02-3I1 |
| Concentración | 0.3 mg/mL |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Monoclonal |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
18653155
|
Novus Biologicals
NBP3-19904-100ul |
100 μg |
645.00€
100 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
18651355
|
Novus Biologicals
NBP3-19904-50ul |
50 μg |
435.00€
50 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
P2Y13/P2RY13/GPR86 Monoclonal antibody specifically detects P2Y13/P2RY13/GPR86 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western BlotEspecificaciones
| P2Y13/P2RY13/GPR86 | |
| 0.3 mg/mL | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human, Mouse, Rat | |
| G protein-coupled receptor 86, GPR86GPCR1, GPR94, G-protein coupled receptor 86, G-protein coupled receptor 94, P2Y purinoceptor 13, P2Y13FKSG77, purinergic receptor P2Y, G-protein coupled, 13, SP174 | |
| A synthetic peptide of human P2Y13/P2RY13/GPR86 (Uniprot # Q9BPV8) | |
| Primary | |
| Store at 4°C short term. Store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
| S02-3I1 | |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| GPCR | |
| 50mM Tris-Glycine(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% Glycerol, 0.05% BSA | |
| 53829 | |
| IgG | |
| Affinity purified |