Learn More
P2Y13/P2RY13/GPR86 Antibody (S02-3I1), Novus Biologicals™
Código de producto. 18653155 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
18653155 100 μg 100 microlitros
18651355 50 μg 50 microlitros
2 options
Código de producto. 18653155
Marca: Novus Biologicals NBP319904100ul
Rabbit Monoclonal Antibody
P2Y13/P2RY13/GPR86 Monoclonal antibody specifically detects P2Y13/P2RY13/GPR86 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno P2Y13/P2RY13/GPR86
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon S02-3I1
Concentración 0.3 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación 50mM Tris-Glycine(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% Glycerol, 0.05% BSA
Alias de gen G protein-coupled receptor 86, GPR86GPCR1, GPR94, G-protein coupled receptor 86, G-protein coupled receptor 94, P2Y purinoceptor 13, P2Y13FKSG77, purinergic receptor P2Y, G-protein coupled, 13, SP174
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic peptide of human P2Y13/P2RY13/GPR86 (Uniprot # Q9BPV8)
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación GPCR
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 53829
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG