Learn More
P2Y12/P2RY12 Antibody (SR1887), Novus Biologicals™
Código de producto. p-200005625 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
18622644 100 μg 100 microlitros
18646274 50 μg 50 microlitros
2 options
Código de producto. 18622644
Marca: Novus Biologicals NBP322528100ul
Rabbit Monoclonal Antibody
P2Y12/P2RY12 Monoclonal antibody specifically detects P2Y12/P2RY12 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunoprecipitation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno P2Y12/P2RY12
Aplicaciones Western Blot, Immunoprecipitation
Clasificación Monoclonal
Clon SR1887
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:2000, Immunoprecipitation 1:50
Formulación PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol.
Alias de gen ADPG-R, Gi-coupled ADP receptor HORK3, HORK3P2Y12 platelet ADP receptor, P2T(AC), P2Y purinoceptor 12, P2Y(AC), P2Y(ADP), P2Y(cyc), P2Y12ADP-glucose receptor, purinergic receptor P2RY12, purinergic receptor P2Y, G-protein coupled, 12, putative G-protein coupled receptor, SP1999G-protein coupled receptor SP1999
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthesized peptide derived from human P2Y12/P2RY12 (Uniprot #: Q9H244)
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación GPCR
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 64805
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20° C. Avoid freeze/thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG