missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

P2Y12/P2RY12 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18075676 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mg
0.05 mg
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.05 miligramo
0.10 miligramo
25 microgramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18075676 0.025 mg 25 microgramos
18270529 0.05 mg 0.05 miligramo
18230116 0.1 mg 0.10 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18075676 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP1782490.025MG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 3 publications

P2Y12/P2RY12 Polyclonal specifically detects P2Y12/P2RY12 in Human, Mouse, Rat, Porcine, Monkey, Primate samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno P2Y12/P2RY12
Aplicaciones Immunoprecipitation, Immunocytochemistry, Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, Immunohistochemistry
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500, ELISA 1:10000, Immunohistochemistry 1:100, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:100, Immunoprecipitation 1:200, Immunohistochemistry-Paraffin 1:100, Dot Blot 1:10000
Formulación Tris/Glycine buffer, pH 7.4-7.8, HEPES,BSA 0.5%, glycerol 30%. with 0.02% Sodium Azide
N.º de referencia del gen Q9H244
Alias de gen ADPG-R, Gi-coupled ADP receptor HORK3, HORK3P2Y12 platelet ADP receptor, P2T(AC), P2Y purinoceptor 12, P2Y(AC), P2Y(ADP), P2Y(cyc), P2Y12ADP-glucose receptor, purinergic receptor P2RY12, purinergic receptor P2Y, G-protein coupled, 12, putative G-protein coupled receptor, SP1999G-protein coupled receptor SP1999
Símbolos de los genes P2RY12
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic peptide selected from human P2Y12 receptor gene corresponding to amino acids with the 320-342 at the C-terminus of protein. The peptide was covalently modified to achieve desired antigenicity before coupling to a carrier protein.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.025 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación GPCR
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 64805
Especificidad de la prueba This antibody detects a single 56-68kDa P2Y12 diffused band. The antibody does not cross reacts with other P2X or with other P2Y receptors on western blots.
Especies diana Monkey, Primate, Mouse, Human, Pig, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20C. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.