missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

P2X7/P2RX7 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18252272 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
25 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18252272 0.025 mL 25 microlitros
18746093 0.1 mL 0.10 ml
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18252272

Marca: Novus Biologicals NBP1201800.025ML

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

P2X7/P2RX7 Polyclonal specifically detects P2X7/P2RX7 in Human, Mouse, Rat, Monkey samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno P2X7/P2RX7
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunohistochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración LYOPH
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:300-1:2000, Immunohistochemistry 1:10-1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:300-1:2000
Formulación Whole antisera with No Preservative
N.º de referencia del gen Q9Z1M0
Alias de gen ATP receptor, MGC20089, P2X purinoceptor 7, P2X7P2X7 receptor, P2X7R, P2Z receptor, Purinergic receptor, purinergic receptor P2X, ligand-gated ion channel, 7, purinergic receptor P2X7 variant A
Símbolos de los genes P2RX7
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic peptide from the extracellular domain of mouse P2X7 (P2RX7, P2X purinoceptor 7, Purinergic receptor, P2Z receptor, ATP receptor) conjugated to an immunogenic carrier protein was used as the immunogen.
Método de purificación Unpurified
Cantidad 0.025 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5027
Reconstitución Reconstitute with 0.1 ml sterilized water to desired concentration.
Especies diana Rat, Monkey, Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Antisera
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.