missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
P2X7/P2RX7 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
369.00€ - 560.70€
Especificaciones
| Antígeno | P2X7/P2RX7 |
|---|---|
| Dilución | Immunohistochemistry 1:20 - 1:50, Immunohistochemistry-Paraffin 1:20 - 1:50 |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
18413222
|
Novus Biologicals
NBP2-13720 |
0.1 mL |
593.00€ 560.70€ / 0.10 ml Ahorro 32.30€ 5% Descuento |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
18469211
|
Novus Biologicals
NBP2-13720-25ul |
25 μL |
369.00€
25 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
P2X7/P2RX7 Polyclonal antibody specifically detects P2X7/P2RX7 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)Especificaciones
| P2X7/P2RX7 | |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Immunology, Signal Transduction | |
| PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol | |
| 5027 | |
| IgG | |
| Immunogen affinity purified |
| Immunohistochemistry 1:20 - 1:50, Immunohistochemistry-Paraffin 1:20 - 1:50 | |
| Polyclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| ATP receptor, MGC20089, P2X purinoceptor 7, P2X7P2X7 receptor, P2X7R, P2Z receptor, Purinergic receptor, purinergic receptor P2X, ligand-gated ion channel, 7, purinergic receptor P2X7 variant A | |
| This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids: VPACCSCSDVFLYETNKVARIQSINYGT | |
| Primary | |
| Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto