missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
P2X7/P2RX7 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP2-13720-25ul
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
P2X7/P2RX7 Polyclonal antibody specifically detects P2X7/P2RX7 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Especificaciones
| P2X7/P2RX7 | |
| Polyclonal | |
| Immunohistochemistry 1:20 - 1:50, Immunohistochemistry-Paraffin 1:20 - 1:50 | |
| ATP receptor, MGC20089, P2X purinoceptor 7, P2X7P2X7 receptor, P2X7R, P2Z receptor, Purinergic receptor, purinergic receptor P2X, ligand-gated ion channel, 7, purinergic receptor P2X7 variant A | |
| This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids: VPACCSCSDVFLYETNKVARIQSINYGT | |
| 25 μL | |
| Immunology, Signal Transduction | |
| 5027 | |
| Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol | |
| Rabbit | |
| Immunogen affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido