missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

P2X5/P2RX5 Antibody, Alexa Fluor™ 700, Novus Biologicals™

Código de producto. 18091248 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18091248 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18091248 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP298199AF700

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

P2X5/P2RX5 Polyclonal specifically detects P2X5/P2RX5 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno P2X5/P2RX5
Aplicaciones Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Conjugado Alexa Fluor 700
Dilución Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen ATP receptor, ATP receptor subunit, ionotropic ATP receptor P2X5, LRH-1, MGC47755, P2X purinoceptor 5, P2X5lymphoid-restricted histocompatibility antigen-1, P2X5R, Purinergic receptor, purinergic receptor P2X ligand gated ion channel 5, purinergic receptor P2X, ligand-gated ion channel, 5
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human P2X5/P2RX5 fragment.
Método de purificación Antigen Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5026
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.