Descripción
P2X3/P2RX3 Polyclonal specifically detects P2X3/P2RX3 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | P2X3/P2RX3 |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:500 |
| Formulación | PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide |
| N.º de referencia del gen | P56373 |
| Alias de gen | ATP receptor, MGC129956, P2X purinoceptor 3, P2X receptor, subunit 3, P2X3purinergic receptor P2X3, Purinergic receptor, purinergic receptor P2X, ligand-gated ion channel, 3, purinoceptor P2X3 |
| Símbolos de los genes | P2RX3 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Mostrar más |
For Research Use Only