missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

P2X2/P2RX2 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18117131 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18117131 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18117131 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP219656

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

P2X2/P2RX2 Polyclonal specifically detects P2X2/P2RX2 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno P2X2/P2RX2
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 1mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:3000, Immunohistochemistry 1:100-1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:100-1:1000
Formulación PBS (pH 7.0), 1.0% BSA and 20% Glycerol with 0.01% Thimerosal
N.º de referencia del gen Q9UBL9
Alias de gen ATP receptor, MGC129601, P2X purinoceptor 2, P2X2P2X Receptor, subunit 2, Purinergic receptor, purinergic receptor P2X, ligand-gated ion channel, 2
Símbolos de los genes P2RX2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein encompassing a sequence within the center region of human P2X2. The exact sequence is proprietary.
Peso molecular del antígeno 52 kDa
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 22953
Especificidad de la prueba Human. Species reactivity based on sequence identity: Mouse (81%), Rat (80%), Bovine (86%).
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Aliquot and store at -20C or -80C. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.