missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ P2RX1 (Human) Recombinant Protein
Beschreibung
- Sequence: MARRFQEELAAFLFEYDTPRMVLVRNKKVGVIFRLIQLVVLVYVIGWVFLYEKGYQTSSGLISSVSVKLKGLAVTQLPGLGPQVWDVADYVFPAQGDNSFVVMTNFIVTPKQTQGYCAEHPEGGICKEDSGCTPGKAKRKAQGIRTGKCVAFNDTVKTCEIFGWCPVEVDDDIPRPALLREAENFTLFIKNSISFPRFKVNRRNLVEEVNAAHMKTCLFHKTLHPLCPVFQLGYVVQESGQNFSTLAEKGGVVGITIDWHCDLDWHVRHCRPIYEFHGLYEEKNLSPGFNFRFARHFVENGTNYRHLFKVFGIRFDILVDGKAGKFDIIPTMTTIGSGIGIFGVATVLCDLLLLHILPKRHYYKQKKFKYAEDMGPGAAERDLAATSSTLGLQENMRTS
Spezifikation
Spezifikation
| Número de acceso | AAH44657 |
| ID de gen (Entrez) | 5023 |
| Nombre | purinergic receptor P2X, ligand-gated ion channel, 1 |
| Método de preparación | Wheat germ expression system |
| Pruebas de control de calidad | 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue |
| Cantidad | 10 μg |
| Requisitos de almacenamiento | Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
| Alias de gen | P2X1 |
| Símbolo de gen | P2RX1 |
| Especie | Wheat Germ (in vitro) |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?