missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

p27/Kip1 Antibody (225501), mFluor Violet 450 SE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18589339 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18589339 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18589339

Marca: Novus Biologicals FAB2256MFV450

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

p27/Kip1 Monoclonal antibody specifically detects p27/Kip1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno p27/Kip1
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 225501
Conjugado mFluor Violet 450 SE
Dilución Western Blot, Intracellular Staining by Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen CDKN4, cyclin-dependent kinase inhibitor 1B, cyclin-dependent kinase inhibitor 1B (p27, Kip1), Cyclin-dependent kinase inhibitor p27, KIP1P27KIP1, MEN1B, MEN4, p27Kip1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human p27, Met1-Thr198, Accession # P46527
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Breast Cancer, Cancer, Cell Cycle and Replication, DNA Repair, Phospho Specific, Prostate Cancer, Tumor Suppressors
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1027
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.