missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

p21/CIP1/CDKN1A Rabbit anti-Human, Clone: CIP1/4377R, Novus Biologicals™

Código de producto. 18316813 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μg
Tamaño de la unidad:
20 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18316813 20 μg 20 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18316813 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP30721520UG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

p21/CIP1/CDKN1A Monoclonal specifically detects p21/CIP1/CDKN1A in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry-Paraffin, Protein Array.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno p21/CIP1/CDKN1A
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Peptide Array
Clasificación Monoclonal
Clon CIP1/4377R
Concentración 0.2 mg/ml
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 ug/ml, Protein Array
Formulación 10 mM PBS with 0.05% BSA
Alias de gen CAP20cyclin-dependent kinase inhibitor 1, CDK-interacting protein 1, CDKN1melanoma differentiation associated protein 6, CIP1WAF1CDK-interaction protein 1, cyclin-dependent kinase inhibitor 1A (p21, Cip1), MDA6, MDA-6, Melanoma differentiation-associated protein 6, p21, p21CIP1, p21Cip1/Waf1, PIC1, SDI1DNA synthesis inhibitor, wild-type p53-activated fragment 1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic peptide corresponding to p21/CIP1/CDKN1A residues within aa1-100 of p21/CIP1/CDKN1A was used as an immunogen.
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 20 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, Breast Cancer, Cancer, Cell Cycle and Replication, DNA Repair, Phospho Specific
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1026
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.