missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

p18INK4c/CDKN2C Antibody (OTI2E1), Alexa Fluor™ 647, Novus Biologicals™

Código de producto. 18139595 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18139595 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18139595 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP273185AF647

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

p18INK4c/CDKN2C Monoclonal specifically detects p18INK4c/CDKN2C in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno p18INK4c/CDKN2C
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI2E1
Conjugado Alexa Fluor 647
Dilución Western Blot
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen CDK6 inhibitor p18, CDKN6, cyclin-dependent inhibitor, cyclin-dependent kinase 4 inhibitor C, Cyclin-dependent kinase 6 inhibitor, cyclin-dependent kinase inhibitor 2C (p18, inhibits CDK4), INK4Ccyclin-dependent kinase 6 inhibitor p18, p18, p18-INK4C, p18-INK6
Símbolos de los genes CDKN2C
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length recombinant protein of human p18INK4c/CDKN2C (NP_001253) produced in E.coli.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Disciplina de investigación Cell Cycle and Replication
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1031.0
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.