missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

p16INK4a/CDKN2A Antibody (CDKN2A/3830), Alexa Fluor™ 532, Novus Biologicals™

Código de producto. 18509032 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18509032 100 μg 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18509032 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP308234AF532

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

p16INK4a/CDKN2A Monoclonal antibody specifically detects p16INK4a/CDKN2A in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno p16INK4a/CDKN2A
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon CDKN2A/3830
Conjugado Alexa Fluor 532
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen ARF, CDK4 inhibitor p16-INK4, CDK4IP14ARF, CDKN2, cell cycle negative regulator beta, CMM2P16-INK4A, Cyclin-dependent kinase 4 inhibitor A, cyclin-dependent kinase inhibitor 2A, cyclin-dependent kinase inhibitor 2A (melanoma, p16, inhibits CDK4), INK4, INK4A, MLMP16INK4, MTS-1, MTS1P14, Multiple tumor suppressor 1, p14, p14ARF, p16, p16-INK4, p16INK4a, p16-INK4a, P19, p19ARF, TP16
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Purified recombinant prokaryotic full-length human p16INK4a protein (Uniprot: P42771)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación ABC Transporters, Biologically Active Proteins, Cancer, Cell Cycle and Replication, DNA Repair, Hypoxia, MAP Kinase Signaling, Neuroscience, Tumor Suppressors
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1029
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.