missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

p14ARF/CDKN2A Antibody, Biotin, Novus Biologicals™

Código de producto. 18128189 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18128189 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18128189

Marca: Novus Biologicals NB200111B

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

p14ARF/CDKN2A Polyclonal specifically detects p14ARF/CDKN2A in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen, Knockdown Validated.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno p14ARF/CDKN2A
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen), KnockDown
Clasificación Polyclonal
Conjugado Biotin
Dilución Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen, KnockDown Validated
Formulación PBS with 0.05% Sodium Azide
N.º de referencia del gen Q8N726
Alias de gen ARF, CDK4 inhibitor p16-INK4, CDK4IP14ARF, CDKN2, cell cycle negative regulator beta, CMM2P16-INK4A, Cyclin-dependent kinase 4 inhibitor A, cyclin-dependent kinase inhibitor 2A, cyclin-dependent kinase inhibitor 2A (melanoma, p16, inhibits CDK4), INK4, INK4A, MLMP16INK4, MTS-1, MTS1P14, Multiple tumor suppressor 1, p14, p14ARF, P16, p16-INK4, p16-INK4a, P16INK4A, P19, p19Arf, TP16
Símbolos de los genes CDKN2A
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic peptide made to a portion of human p14ARF (between residues 50-150). [Swiss-Prot# Q8N726]
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación ABC Transporters, Cancer, Cell Biology, Cell Cycle and Replication, Chromatin Research, DNA Repair, Hypoxia, MAP Kinase Signaling, Neuroscience, Transcription Factors and Regulators, Tumor Suppressors
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1029
Especificidad de la prueba NB 200-111 reacts with human p14 ARF.
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.