missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

p120-catenin Antibody (CTNND1/4501), Janelia Fluor™ 549, Novus Biologicals™

Código de producto. 18594430 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
:
100 μg; Janelia Fluor 549
Código de producto.
18594430 100 μg; Janelia Fluor 549
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18594430

Marca: Novus Biologicals NBP308614JF549

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

p120-catenin Monoclonal antibody specifically detects p120-catenin in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno p120-catenin
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon CTNND1/4501
Conjugado Janelia Fluor 549
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen Cadherin-associated Src substrate, CAS, catenin (cadherin-associated protein), delta 1, catenin delta-1, CTNND, KIAA0384P120CAS, p120, p120 catenin, p120(cas), p120(CTN), p120cas, P120CTN
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant fragment (around aa138-276) of human p120-catenin (exact sequence is proprietary) (Uniprot: O60716)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1500
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.