missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

p120-catenin Antibody (25a), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Código de producto. 30146968 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30146968 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30146968 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP254411CL1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

p120-catenin Monoclonal antibody specifically detects p120-catenin in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,CyTOF,Immunocytochemistry/Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno p120-catenin
Aplicaciones Flow Cytometry, ELISA, CyTOF, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon 25a
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen Cadherin-associated Src substrate, CAS, catenin (cadherin-associated protein), delta 1, catenin delta-1, CTNND, KIAA0384P120CAS, p120, p120 catenin, p120(cas), p120(CTN), p120cas, P120CTN
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Mouse p120-catenin (pY96) (Uniprot: O60716)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Phospho Specific, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1500
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.