Learn More
p115, USO1 Mouse anti-Human, Mouse, Rat, Clone: 3B7D8, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
| Antígeno | p115, USO1 |
|---|---|
| Clon | 3B7D8 |
| Concentración | 1000 μg/mL |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry, Western Blot, ELISA |
| Clasificación | Monoclonal |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
17721149
|
Proteintech
68100-1-IG-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
17711149
|
Proteintech
68100-1-IG-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
p115, USO1 Monoclonal antibody specifically detects p115, USO1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for IHC, WB, ELISAEspecificaciones
| p115, USO1 | |
| 1000 μg/mL | |
| Monoclonal | |
| Liquid | |
| Human, Mouse, Rat | |
| 8615 | |
| Primary | |
| Store at -20°C |
| 3B7D8 | |
| Immunohistochemistry, Western Blot, ELISA | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| PBS with 0.02% sodium azide and 50% glycerol pH 7.3. | |
| IgG2b | |
| Protein A purification | |
| Antibody |