Learn More
p115, USO1 Mouse anti-Human, Mouse, Rat, Clone: 3B7D8, Proteintech
Código de producto. 17711149 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
17711149 150 μL 150 microlitros
17721149 20 μL 20 microlitros
2 options
Código de producto. 17711149
Marca: Proteintech 681001IG150UL
Mouse Monoclonal Antibody
p115, USO1 Monoclonal antibody specifically detects p115, USO1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for IHC, WB, ELISA
Especificaciones
Antígeno p115, USO1
Aplicaciones Immunohistochemistry, Western Blot, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 3B7D8
Concentración 1000 μg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 0.02% sodium azide and 50% glycerol pH 7.3.
N.º de referencia del gen BC009011
Especie del huésped Mouse
Método de purificación Protein A purification
Cantidad 150 μL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8615
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG2b