Learn More
Fisherbrand™ Cilindros graduados de polipropileno
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 mL
Graduaciones:
0,2 ml
0,5 ml
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
paquete de 2
paquete de 4
paquete de 6
paquete de 8
Beschreibung
Calibrados para contención/administración a 20 °C.
- Probetas translúcidas
- Graduaciones moldeadas grandes y fáciles de leer
- Gran base redonda que cuenta con estrías para ofrecer refuerzo y estabilidad
- Boquilla de vertido de grandes dimensiones; La de 10 ml tiene una parte superior cónica para facilitar el llenado y el vertido
- No humectantes
- Resistentes a productos químicos
- transparente
Spezifikation
Spezifikation
| Capacidad (métrico) | 1000 ml |
| Material | Polipropileno |
| Certificaciones/conformidad | ASTM |
| Calibración | Para contener y verter |
| Graduaciones | 10 ml |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Subdivisión | 10 ml |
| Base Type | Circular |
| Tipo | Probeta graduada |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur