Learn More
- Home
- Products
- Muestreadores ambientales
- Bolsas para muestras de uso general
- Whirl-Pak™ Bolsas para muestras estándar Whirl-Pak™
Whirl-Pak™ Bolsas para muestras estándar Whirl-Pak™
Código de producto. 11701973
Tienda Whirl-Pak Productos
| Product Code. | Dimensiones (L x An) | Grosor (imperial) | Capacidad (imperial) | Tipo de producto | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 11701973 | 18,5 x 7,5 cm | 2,25 mil | 4 oz | Bolsa para muestras | 500 PCS |
| 11771664 | 12,5 x 7,5 cm | 2,25 mil | 2 oz | Bolsa para muestras | paquete de 500 |
| 11781664 | 18 x 9,5 cm | 3 mil | 7 oz | Bolsa para muestras | paquete de 500 |
| 11791664 | 19 x 13 cm | 3 mil | 13 oz | Bolsa de muestra | paquete de 500 |
| 11785714 | 23 x 11,5 cm | 2,5 mil | 18 oz | Bolsa para muestras | 500 PCS |
| 11775774 | 23 x 15 cm | 3 mil | 24 oz | Bolsa para muestras | 500 PCS |
| 11701674 | 23 x 15 cm | 4 mil | 24 oz | Bolsa para muestras | paquete de 500 |
| 11741684 | 30,5 x 12,5 cm | 3 mil | 27 oz | Bolsa para muestras | paquete de 500 |
| 11786508 | 38 x 12,5 cm | 3 mil | 36 oz | Bolsa para muestras | paquete de 500 |
| 11791963 | 38 x 15 cm | 3 mil | 42 oz | Bolsa para muestras | paquete de 500 |
| 11707093 | 38 x 19 cm | 3 mil | 69 oz | Bolsa para muestras | paquete de 500 |
| 11776965 | 12,5 x 6,5 cm | 2,25 mil | 1 oz | Bolsa para muestras | paquete de 500 |
| 11781963 | 12,5 x 7,5 cm | 2,25 mil | 2 oz | Bolsa de muestreo con zona de etiquetado | paquete de 500 |
| 11735804 | 18,5 x 7,5cm | 2,25 mil | 4 oz | Bolsa de muestreo con zona de etiquetado | paquete de 500 |
| 11771963 | 23 x 11,5cm | 2,5 mil | 18 oz | Bolsa de muestreo con zona de etiquetado | paquete de 500 |
| 11761684 | 23 x 15 cm | 4 mil | 24 oz | Bolsa de muestreo con zona de etiquetado | paquete de 500 |
| 11771684 | 23 x 15cm | 3 mil | 24 oz | Bolsa de muestreo con zona de etiquetado | paquete de 500 |
| 11734834 | 30,5 x 12,5 cm | 3 mil | 27 oz | Bolsa de muestreo con zona de etiquetado | paquete de 500 |
| 11751684 | 30 x 19cm | 4 mil | 55 oz | Bolsa de muestreo con zona de etiquetado | paquete de 500 |
| 30286575 | 18,5 x 7,5 cm | 2,25 mil | 4 oz | Bolsa de muestreo con zona de etiquetado | paquete de 10000 |
| 17109800 | 18,5 x 7,5 cm | 2,25 mil | 4 oz | Bolsa de muestreo con zona de etiquetado | paquete de 500 |
Product Code. 11701973
Brand: Whirl-Pak™ B00679WA
Description
Cuentan con lengüetas a prueba de perforaciones para ofrecer protección contra daños debido a la parte saliente del extremo del cable. Las bolsas fáciles de cerrar Nasco™ Whirl-Pak™ son ideales para el muestreo y el análisis de productos.
- Bolsas de polietileno transparentes
- Girando o doblando la bolsa tres veces y asegurándola con las pestañas de cierre, se crea un recipiente de muestreo a prueba de fugas.
- Esterilización con gas, con documentación disponible
- Las pestañas ayudan a evitar la contaminación por el contacto con los dedos al abrir
- Las bolsas de escritura tienen un área compatible con bolígrafo o lápiz
- Las bolsas pueden congelarse a cualquier temperatura, incluida la del nitrógeno líquido; es necesaria una manipulación cuidadosa después de la congelación
- Grosor de 0,057 a 0,10 mm (2,25 a 4 mil)
- Sin ARNasa, ADNasa, pirógenos y BPH
- Cumpla con los requisitos normativos e industriales de la EPA, la FDA, el HACCP y el USDA
- Las bolsas no deben usarse a temperaturas superiores a 82 °C
Specifications
Specifications
| Descripción | Estilo liso |
| Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
| Capacidad (imperial) | 4 oz |
| Capacidad (métrico) | 118 ml |
| Tipo de tapón | Pestaña de cierre |
| Color | Transparente |
| Desechables | Single-use |
| Material | Polietileno |
| Esterilidad | Estéril |
| Grosor (métrico) | 0,057 mm |
| Sin látex | Sí |
| N.° por paquete | 500/Pk. |
| Embalaje exterior | Cardboard |
| Embalaje interior de protección | Plastic |
| Cantidad | 500/paquete |
| Método de esterilización | Ethylene Oxide Gas |
| Intervalo de temperatura (imperial) | -320°F to +180°F |
| Intervalo de temperatura (métrico) | -196°C to +82°C |
| Grosor (imperial) | 2,25 mil |
| Dimensiones (L x An) | 18,5 x 7,5 cm |
| Longitud (imperial) | 7,25 in |
| Longitud (métrico) | 18,5 cm |
| Anchura (imperial) | 3 in. |
| Anchura (métrico) | 7,5 cm |
| Tipo de producto | Bolsa para muestras |
| Show More Show Less |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.