Learn More
Eppendorf™ Tubos para centrífuga incoloros con bloqueo de seguridad aptos para PCR
Tienda Eppendorf Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
0,5 ml
1,5 mL
2 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 500
Descripción
Protect your samples with these centrifuge tubes. Eppendorf™ PCR Clean Colorless Safe-Lock Centrifuge Tubes feature a hinged Eppendorf Safe–Lock lid for outstanding protection against unintentional opening during incubation and storage.
- El polipropileno proporciona una alta resistencia a productos químicos, tensión mecánica y temperaturas extremas
- Fabricados sin utilizar agentes deslizantes, plastificantes ni biocidas: sustancias que han demostrado filtrarse de los consumibles de plástico a la muestra y afectar negativamente a los resultados de los bioensayos
- g-Safe™: Con su excelente estabilidad de centrifugación de hasta 30 000 × g, se evita la pérdida de muestras debido a una rotura del tubo y proporciona seguridad adicional cuando se trabaja con muestras peligrosas
- Sellado con tapa preciso para reducir al mínimo las tasas de evaporación durante el almacenamiento a largo plazo
- Funcionalidad garantizada de – 86 a + 100 °C
- Tapón mate de gran tamaño y superficie mate en el lateral para facilitar el etiquetado
- Esterilizables en autoclave cuando están abiertos (121 °C, 20 min)
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Natural |
| Volumen (métrico) | 0,5 ml |
| Cantidad | 500 |
| Material | Polipropileno |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Closure Included | Sí |
| Tipo de producto | Tubo para centrífuga |