missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

P-Selectin/CD62P Antibody (Psel.KO.2.7), Janelia Fluor™ 549, Novus Biologicals™

Código de producto. 18062716 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18062716 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18062716 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB10065392JF549

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

P-Selectin/CD62P Monoclonal specifically detects P-Selectin/CD62P in Human, Mouse, Rat, Bovine, Equine, Feline, Goat, Sheep samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Frozen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno P-Selectin/CD62P
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Frozen)
Clasificación Monoclonal
Clon Psel.KO.2.7
Conjugado Janelia Fluor 549
Dilución Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Frozen
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen CD62P antigen, FLJ45155, PADGEMantigen CD62), selectin P (granule membrane protein 140kDa, antigen CD62)
Símbolos de los genes SELP
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno P-selectin transfected 300.19 cells.
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.1 mL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6403
Especificidad de la prueba NB100-65392 recognizes the P-Selectin cell surface antigen, a 140kD glycoprotein. P-Selectin is expressed by activated platelets and endothelial cells, and plays an important role in adhesive processes between leucocytes and endothelial cells.
Especies diana Bovine, Equine, Feline, Goat, Human, Mouse, Rat, Sheep
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.