missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

P-Selectin/CD62P Antibody (AK-4) - BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. 18253941 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mg
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
25 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18253941 0.1 mg 0.10 miligramo
18267751 0.025 mg 25 microgramos
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18253941

Marca: Novus Biologicals NBP1433920.1MG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody has been used in 2 publications

P-Selectin/CD62P Monoclonal specifically detects P-Selectin/CD62P in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Frozen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno P-Selectin/CD62P
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Frozen), Functional Assay
Clasificación Monoclonal
Clon AK-4
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Flow Cytometry 1:10-1:1000, Immunohistochemistry 1:10-1:500, Immunohistochemistry-Frozen 1:10-1:500, Functional
Formulación Aqueous, may contain carrier protein/stabilizer. with 0.09% Sodium Azide
Alias de gen CD62P antigen, FLJ45155, PADGEMantigen CD62), selectin P (granule membrane protein 140kDa, antigen CD62)
Símbolos de los genes SELP
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno The immunogen for this antibody was CD62P.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6403
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C. Do not freeze.
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.