missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

P-Cadherin Antibody (MM0508-9V11), DyLight 650, Novus Biologicals™

Código de producto. 18049899 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18049899 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18049899 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP211842C

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

P-Cadherin Monoclonal specifically detects P-Cadherin in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Frozen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno P-Cadherin
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Frozen)
Clasificación Monoclonal
Clon MM0508-9V11
Conjugado DyLight 650
Dilución Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Frozen
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen cadherin 3, P-cadherin (placental), cadherin 3, type 1, P-cadherin (placental), cadherin-3, CDHPcalcium-dependent adhesion protein, placental, HJMD, PCADP-cadherin, Placental cadherin
Símbolos de los genes CDH3
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant P-Cadherin (extracellular domain)
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.1 mL
Disciplina de investigación Cancer
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1001
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.