missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

P-Cadherin Antibody (12H6), PE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18648248 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18648248 100 μg 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18648248 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP254535PE

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

P-Cadherin Monoclonal antibody specifically detects P-Cadherin in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno P-Cadherin
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, Immunofluorescence, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 12H6
Conjugado PE
Formulación PBS
Alias de gen cadherin 3, P-cadherin (placental), cadherin 3, type 1, P-cadherin (placental), cadherin-3, CDHPcalcium-dependent adhesion protein, placental, HJMD, PCADP-cadherin, Placental cadherin
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human P-Cadherin protein (Uniprot: P22223)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1001
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.