Learn More
p-Anisidina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
27.60€ - 130.00€
CAS | 104-94-9 |
---|---|
Fórmula molecular | C7H9NO |
Peso molecular (g/mol) | 123.155 |
Número MDL | MFCD00007864 |
Clave InChI | BHAAPTBBJKJZER-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | p-anisidine, 4-anisidine, 4-methoxybenzenamine, 4-aminoanisole, p-aminoanisole, para-anisidine, p-methoxyaniline, benzenamine, 4-methoxy, 4-methoxybenzeneamine, p-anisylamine |
PubChem CID | 7732 |
ChEBI | CHEBI:82388 |
Nombre IUPAC | 4-metoxianilina |
SMILES | COC1=CC=C(C=C1)N |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11488690
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10946.22 |
100 g |
27.60€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11498690
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10946.36 |
500 g |
79.90€
500 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11494363
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10946.0B |
1000 g |
130.00€
1000 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
p-Anisidine is used in the production of azo dyes. It is also used for biochemical research and in organic synthesis. Further, it is used for detecting unsaturated aldehydes. It is also employed in food quality testing. In addition to this, it is used in the preparation of 1-methoxy-4-trans-styryl-benzene by reacting with vinylbenzene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AplicaciónLa p-anisidina se utiliza en la producción de colorantes azoicos. También se usa en la investigación bioquímica y en la síntesis orgánica. Además, sirve para detectar aldehídos no saturados. También se emplea en pruebas de calidad de los alimentos. Además de esto, se utiliza en la preparación de 1-metoxi-4-trans-estiril-benceno en reacción con vinilbenceno.
Solubilidad
Soluble en acetona, benceno, éter y etanol. Insoluble en agua.
Notas
Sensible al aire y a la luz. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, ácidos, cloruros ácidos, anhídridos ácidos y cloroformatos.
104-94-9 | |
123.155 | |
BHAAPTBBJKJZER-UHFFFAOYSA-N | |
7732 | |
4-metoxianilina |
C7H9NO | |
MFCD00007864 | |
p-anisidine, 4-anisidine, 4-methoxybenzenamine, 4-aminoanisole, p-aminoanisole, para-anisidine, p-methoxyaniline, benzenamine, 4-methoxy, 4-methoxybenzeneamine, p-anisylamine | |
CHEBI:82388 | |
COC1=CC=C(C=C1)N |
Especificaciones
p-Anisidine | |
56°C to 60°C | |
240°C to 243°C | |
C7H9NO | |
UN2811 | |
14,667 | |
Soluble in acetone,benzene,ether and ethanol. Insoluble in water. | |
COC1=CC=C(C=C1)N | |
123.155 | |
CHEBI:82388 | |
99% |
104-94-9 | |
1.089 | |
122°C (251°F) | |
MFCD00007864 | |
471556 | |
p-anisidine, 4-anisidine, 4-methoxybenzenamine, 4-aminoanisole, p-aminoanisole, para-anisidine, p-methoxyaniline, benzenamine, 4-methoxy, 4-methoxybenzeneamine, p-anisylamine | |
BHAAPTBBJKJZER-UHFFFAOYSA-N | |
4-metoxianilina | |
7732 | |
123.16 |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H300-H310-H330-H373
Mortal en caso de ingestión.
Mortal en contacto con la piel.
Mortal en caso de inhalación.
Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.
P201-P202-P260-P262-P264b-P270-P271-P281-P284-P301+P310-P302+P350-P304+P340-P308+P313-P310-P330-P361-P363-P501c
H300+H310+H330-H350-H373
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro de transporte:6,1; grupo de embalaje:III; Nombre del producto expedido:SÓLIDOS TÓXICOS, ORGÁNICO, SIN ESPECIFICAR
missing translation for 'einecsNumber' : 203-254-2
missing translation for 'rtecsNumber' : BZ5450000.
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
RUO – Research Use Only