Learn More
Macherey-Nagel™ Tiras reactivas de ozono
Código de producto. 10648192 Tienda Macherey-Nagel Productos
Change view
Click to view available options
Indicador de color:
Blanco a marrón
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
Código de producto. Indicador de color unitSize
10648192 Blanco a marrón paquete de 12
1 options
Código de producto. 10648192
Marca: Macherey-Nagel™ 90736
Especificaciones
Indicador de color Blanco a marrón
Formato Tira
Para utilizar con (aplicación) Pruebas de ozono
Graduaciones <90, 90 a 150, 150 a 210, >210 μg/m3 O3
Especificaciones de parámetros Ozono
Cantidad 12/Paq.
Método de prueba Ozono
Tipo Tira reactiva