missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Oxytocin/Neurophysin I Antibody (OTI5G4), PerCP, Novus Biologicals™

Código de producto. 30025135 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30025135 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30025135

Marca: Novus Biologicals NBP273178PCP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Oxytocin/Neurophysin I Monoclonal antibody specifically detects Oxytocin/Neurophysin I in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Oxytocin/Neurophysin I
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI5G4
Conjugado PerCP
Dilución Western Blot
Formulación PBS
Alias de gen neurophysin I, OT, OT-NPI, OXT, OXT-NPI, oxytocin, prepro- (neurophysin I), oxytocin, prepropeptide, oxytocin-neurophysin 1, oxytocin-neurophysin I, preproprotein
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 20-125 of human Oxytocin/Neurophysin I (NP_000906) produced in E.coli.
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Neuroscience
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5020
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.